Kaliumacetat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Essigsäure Kaliumsalz
15255.1600
15255.3600
15255.5600
15255.2600
KRAF15255.1600EA
36
EUR
KRAF15255.1600
KRAF15255.3600
KRAF15255.5600
KRAF15255.2600
Kaliumacetat analytisches Reagens
Kaliumacetat
Formel:
CH₃COOK Schmelzpunkt: 304 °C Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012458 CAS-Nummer: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Merck Index: 13,07687 |