Kaliumbromid analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

15256.1600 15256.3600 15256.2600 15256.5600
KRAF15256.1600EA 37.3 EUR
KRAF15256.1600 KRAF15256.3600 KRAF15256.2600 KRAF15256.5600
Kaliumbromid analytisches Reagens
Kaliumbromid
Formel: KBr
Siedepunkt: 1435 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 730 °C
Dichte: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR