Kaliumbromid analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
15256.1600
15256.3600
15256.2600
15256.5600
KRAF15256.1600EA
37.3
EUR
KRAF15256.1600
KRAF15256.3600
KRAF15256.2600
KRAF15256.5600
Kaliumbromid analytisches Reagens
Kaliumbromid
Formel:
KBr Siedepunkt: 1435 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 730 °C Dichte: 2,75 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011358 CAS-Nummer: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 13,07701 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...