Kaliumdihydrogenphosphat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

15258.1600 15258.3600 15258.5600 15258.6600 15258.7500
KRAF15258.1600EA 32.6 EUR
KRAF15258.1600 KRAF15258.3600 KRAF15258.5600 KRAF15258.6600 KRAF15258.7500
Kaliumdihydrogenphosphat analytisches Reagens
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 253 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR