Kaliumhexacyanoferrat(III), reinst

Lieferant: Bernd Kraft

15259.3600 15259.5600 15259.2600 15259.6600 15259.7500
KRAF15259.3600EA 136 EUR
KRAF15259.3600 KRAF15259.5600 KRAF15259.2600 KRAF15259.6600 KRAF15259.7500
Kaliumhexacyanoferrat(III), reinst
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Formel: K₃Fe(CN)₆
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR