Kaliumhydrogencarbonat, extra_pure

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Kaliumbicarbonat

15261.3600 15261.5600 15261.2600 15261.6600 15261.7500
KRAF15261.3600EA 59.4 EUR
KRAF15261.3600 KRAF15261.5600 KRAF15261.2600 KRAF15261.6600 KRAF15261.7500
Kaliumhydrogencarbonat, extra_pure
Kaliumhydrogencarbonat
Formel: KHCO₃
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Schmelzpunkt: 292
Dichte: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011402
CAS-Nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR