Kaliumhydrogenphthalat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

15263.1600 15263.3600 15263.0600 15263.2600 15263.4600
KRAF15263.1600EA 66.9 EUR
KRAF15263.1600 KRAF15263.3600 KRAF15263.0600 KRAF15263.2600 KRAF15263.4600
Kaliumhydrogenphthalat analytisches Reagens
Kaliumhydrogenphthalat
Formel: HOOCC₆H₄COOK
Schmelzpunkt: 295…300 °C
Dichte: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013070
CAS-Nummer: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR