Kaliumhydrogenphthalat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
15263.1600
15263.3600
15263.0600
15263.2600
15263.4600
KRAF15263.1600EA
66.9
EUR
KRAF15263.1600
KRAF15263.3600
KRAF15263.0600
KRAF15263.2600
KRAF15263.4600
Kaliumhydrogenphthalat analytisches Reagens
Kaliumhydrogenphthalat
Formel:
HOOCC₆H₄COOK Schmelzpunkt: 295…300 °C Dichte: 1,6362 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013070 CAS-Nummer: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 Merck Index: 13,07694 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...