Kaliumiodat, extra_pure

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

15264.3600 15264.5600 15264.0600 15264.2600 15264.4600
KRAF15264.3600EA 216 EUR
KRAF15264.3600 KRAF15264.5600 KRAF15264.0600 KRAF15264.2600 KRAF15264.4600
Kaliumiodat, extra_pure
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Molecular Weight: 214 g/mol
Schmelzpunkt: 560
Dichte: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR