Kaliumiodat, extra_pure
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
15264.3600
15264.5600
15264.0600
15264.2600
15264.4600
KRAF15264.3600EA
216
EUR
KRAF15264.3600
KRAF15264.5600
KRAF15264.0600
KRAF15264.2600
KRAF15264.4600
Kaliumiodat, extra_pure
Kaliumiodat
Formel:
KlO₃ Molecular Weight: 214 g/mol Schmelzpunkt: 560 Dichte: 3.98 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011406 CAS-Nummer: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 UN: 1479 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,07726 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...