Kaliumiodat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

15265.1600 15265.3600 15265.0600 15265.2600
KRAF15265.1600EA 118 EUR
KRAF15265.1600 KRAF15265.3600 KRAF15265.0600 KRAF15265.2600
Kaliumiodat analytisches Reagens
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Schmelzpunkt: 560 °C
Dichte: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR