Kaliumnitrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

15268.3600 15268.5600 15268.2600 15268.6600 15268.7500
KRAF15268.3600EA 57.5 EUR
KRAF15268.3600 KRAF15268.5600 KRAF15268.2600 KRAF15268.6600 KRAF15268.7500
Kaliumnitrat, reinst
Kaliumnitrat
Formel: KNO₃
Schmelzpunkt: 334 °C
Dichte: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR