Mangan(II)chlorid Tetrahydrat, extra_pure

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Mangandichlorid Tetrahydrat

15279.3600 15279.5600 15279.2600
KRAF15279.3600EA 93.8 EUR
KRAF15279.3600 KRAF15279.5600 KRAF15279.2600
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat, extra_pure
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
Molecular Weight: 197.9 g/mol
Siedepunkt: 1190
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Dichte: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149792
CAS-Nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05751

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR