Natriumacetat Trihydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft

15282.3600 15282.5600 15282.6600 15282.7500
KRAF15282.3600EA 31.8 EUR
KRAF15282.3600 KRAF15282.5600 KRAF15282.6600 KRAF15282.7500
Natriumacetat Trihydrat, reinst
Natriumacetat Trihydrat
Formel: H₃CCOONa·3H₂O
Siedepunkt: 120…123 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071557
CAS-Nummer: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR