Natriumcarbonat-Decahydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Soda

15286.3600 15286.5600 15286.6600 15286.7500
KRAF15286.3600EA 36 EUR
KRAF15286.3600 KRAF15286.5600 KRAF15286.6600 KRAF15286.7500
Natriumcarbonat-Decahydrat, reinst
Natriumcarbonat-Decahydrat
Formel: Na₂CO₃·10H₂O
Molecular Weight: 286.14 g/mol
Schmelzpunkt: 33
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149178
CAS-Nummer: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR