Natriumcarbonat-Decahydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Soda

15287.1600 15287.3600 15287.5600 15287.6600 15287.7500
KRAF15287.1600EA 37.2 EUR
KRAF15287.1600 KRAF15287.3600 KRAF15287.5600 KRAF15287.6600 KRAF15287.7500
Natriumcarbonat-Decahydrat analytisches Reagens
Natriumcarbonat-Decahydrat
Formel: Na₂CO₃·10H₂O
Molecular Weight: 286.14 g/mol
Schmelzpunkt: 33
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149178
CAS-Nummer: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR