Natriumcarbonat-Decahydrat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
Synonyme:
Soda
15287.1600
15287.3600
15287.5600
15287.6600
15287.7500
KRAF15287.1600EA
37.2
EUR
KRAF15287.1600
KRAF15287.3600
KRAF15287.5600
KRAF15287.6600
KRAF15287.7500
Natriumcarbonat-Decahydrat analytisches Reagens
Natriumcarbonat-Decahydrat
Formel:
Na₂CO₃·10H₂O Molecular Weight: 286.14 g/mol Schmelzpunkt: 33 Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149178 CAS-Nummer: 6132-02-1 EINECS: 207-838-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...