Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Natriumphosphat monobasisch Monohydrat

15290.3600 15290.5600 15290.2600 15290.6600 15290.7500
KRAF15290.3600EA 45.2 EUR
KRAF15290.3600 KRAF15290.5600 KRAF15290.2600 KRAF15290.6600 KRAF15290.7500
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat, reinst
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Formel: NaH₂PO₄·H₂O
Molecular Weight: 137.99 g/mol
Schmelzpunkt: 100
Dichte: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149208
CAS-Nummer: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR