di-Natriumtetraborat, wasserfrei analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

15305.1600 15305.3600 15305.0600
KRAF15305.1600EA 93.8 EUR
KRAF15305.1600 KRAF15305.3600 KRAF15305.0600
di-Natriumtetraborat, wasserfrei analytisches Reagens
di-Natriumtetraborat
Formel: Na₂B₄O₇
Siedepunkt: 1575 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 742 °C
Dichte: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081185
CAS-Nummer: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR