Dimethylglyoxim 1% in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
15318.3000
KRAF15318.3000EA 0 EUR
KRAF15318.3000
Dimethylglyoxim 1% in wässriger Lösung
Dimethylglyoxim
Formel: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002117
CAS-Nummer: 95-45-4
EINECS: 202-420-1