Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure) 10% in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: 2-Mercaptoethansäure, Mercaptoessigsäure
15491.3700
KRAF15491.3700EA 0 EUR
KRAF15491.3700
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure) 10% in wässriger Lösung
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure)
Formel: HSCH₂COOH
Molecular Weight: 92,12 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004876
CAS-Nummer: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM