Eisen-Standardlösung, 10.000 mg/l Fe in 2 M Salpetersäure (aus Fe(NO3)3) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
15750.0000
KRAF15750.0000EA
89
EUR
KRAF15750.0000
Eisen-Standardlösung, 10.000 mg/l Fe in 2 M Salpetersäure (aus Fe(NO3)3) Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Eisen-Standards