m-Kresol zur Synthese

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

16910.4700
KRAF16910.4700EA 201 EUR
KRAF16910.4700
m-Kresol zur Synthese
m-Kresol
Formel: CH₃C₆H₄OH
Siedepunkt: 202,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11,5 °C
Dichte: 1,0336 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002302
CAS-Nummer: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce465c84cc8b7c230526b22e6f830300b605d109&vid=72c08ae3da371936f9349196418a240331cb79ce&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR