Kaliumfluorid 50% in wässriger Lösung, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

16999.3000 16999.4000 16999.5020
KRAF16999.3000EA 101 EUR
KRAF16999.3000 KRAF16999.4000 KRAF16999.5020
Kaliumfluorid 50% in wässriger Lösung, reinst
Potassium fluoride
Formel: KF
MDL: MFCD00011398
CAS-Nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 3422
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR