Sauregemisch aus HNO. HCl und HF in Wasser geeignet zur Entwicklung des Kleingefuges bei Reinaluminium und Al-Legierungen 1 * 1 L
Lieferant: Bernd Kraft
Sauregemisch aus HNO. HCl und HF in Wasser geeignet zur Entwicklung des Kleingefuges bei Reinaluminium und Al-Legierungen 1 * 1 L