Zinkoxid analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Zink(II)oxid

17382.2600 17382.3600 17382.5600 17382.6600
KRAF17382.2600EA 55.5 EUR
KRAF17382.2600 KRAF17382.3600 KRAF17382.5600 KRAF17382.6600
Zinkoxid analytisches Reagens
Zinkoxid
Formel: ZnO
Molecular Weight: 81.39 g/mol
Dichte: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR