Methylrot 0,5 g/l in wässriger Lösung für die Stickstoffbestimmung
Lieferant: Bernd Kraft
17505.6800
KRAF17505.6800EA 81.6 EUR
KRAF17505.6800
Methylrot 0,5 g/l in wässriger Lösung für die Stickstoffbestimmung
Methylrot
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
MDL: MFCD00002425
CAS-Nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1