Bromthymolblau
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein, BTB
17778.0801
KRAF17778.0801EA
44.6
EUR
KRAF17778.0801
Bromthymolblau
Bromthymolblau
Formel:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Molecular Weight: 624.39 g/mol Schmelzpunkt: 204…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005872 CAS-Nummer: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 Merck Index: 13,01430 |