Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Ethanol (96%)

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

18054.3700
KRAF18054.3700EA 142 EUR
KRAF18054.3700
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Ethanol (96%)
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,08627

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR