Kaliumchlorid 50 g/l aqueous solution zA
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Potassiumchloride
18435.2000 18435.3000 18435.5020
KRAF18435.2000EA 0 EUR
KRAF18435.2000 KRAF18435.3000 KRAF18435.5020
Kaliumchlorid 50 g/l aqueous solution zA
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Schmelzpunkt: 773
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621