Ethylacetat für die Rückstandsanalyse

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

19152.4700
KRAF19152.4700EA 99.8 EUR
KRAF19152.4700
Ethylacetat für die Rückstandsanalyse
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR