L(+)-Ascorbinsäure zA
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
L-Threoascorbinsäure, Acidum ascorbicum, Vitamin C
19297.0600
19297.1600
19297.3600
KRAF19297.0600EA
46
EUR
KRAF19297.0600
KRAF19297.1600
KRAF19297.3600
L(+)-Ascorbinsäure zA
L(+)-Ascorbinsäure
Formel:
C₆H₈O₆ Molecular Weight: 176.13 g/mol Siedepunkt: 553 Schmelzpunkt: 190…192 °C Dichte: 1.694 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064328 CAS-Nummer: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 REACH: exempt Merck Index: 13,00837 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...