1-Octadecanthiol zur Synthese

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: n-Octadecanthiol, Stearylmercaptan, 1-Mercaptooctadecan, n-Octadecylmercaptan

19756.0801
KRAF19756.0801EA 73.2 EUR
KRAF19756.0801
1-Octadecanthiol zur Synthese
1-Octadecanthiol
Formel: C₁₈H₃₈S
Molecular Weight: 286,57 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…31 °C
Dichte: 0,8475 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004886
CAS-Nummer: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
UN: 3335
ADR: 9,

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR