tert-Butylmethylether, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

19927.4700 19927.6500 19927.8500
KRAF19927.4700EA 56.6 EUR
KRAF19927.4700 KRAF19927.6500 KRAF19927.8500
tert-Butylmethylether, reinst
tert-Butylmethylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Siedepunkt: 55,2 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008812
CAS-Nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR