2-Propanol, gradient HPLC

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Dimethylcarbinol, IPA, Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Isopropanol

20004.4700
KRAF20004.4700EA 94.5 EUR
KRAF20004.4700
2-Propanol, gradient HPLC
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molecular Weight: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 82
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR