Ammoniumsulfat 10% in wässriger Lösung, reinst

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat

20081.3000 20081.5300 20081.6000
KRAF20081.3000EA 0 EUR
KRAF20081.3000 KRAF20081.5300 KRAF20081.6000
Ammoniumsulfat 10% in wässriger Lösung, reinst
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR