Bariumchlorid 61 g/l in wässriger Lösung zur Analyse

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

20084.3000
KRAF20084.3000EA 90.3 EUR
KRAF20084.3000
Bariumchlorid 61 g/l in wässriger Lösung zur Analyse
Barium chloride
Formel: BaCl₂
Molecular Weight: 208.24 g/mol
Siedepunkt: 1560
Schmelzpunkt: 963
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00998

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR