Bromkresolgrün
Lieferant: Bernd Kraft
20090.0801
20090.0802
KRAF20090.0801EA
54.1
EUR
KRAF20090.0801
KRAF20090.0802
Bromkresolgrün
Bromkresolgrün
Formel:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S Schmelzpunkt: 217…218 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005874 CAS-Nummer: 76-60-8 EINECS: 200-972-8 Merck Index: 13,01370 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...