Bromphenolblau Natriumsalz
Lieferant: Bernd Kraft
20091.0801 20091.0802 20091.0803
KRAF20091.0801EA 35.8 EUR
KRAF20091.0801 KRAF20091.0802 KRAF20091.0803
Bromphenolblau Natriumsalz
Bromphenolblau Natriumsalz
Formel: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013793
CAS-Nummer: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2