n-Heptan, technical

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: n-Dipropylmethan

20110.4700 20110.5500 20110.6700 20110.8500
KRAF20110.4700EA 66.7 EUR
KRAF20110.4700 KRAF20110.5500 KRAF20110.6700 KRAF20110.8500
n-Heptan, technical
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molecular Weight: 100.20 g/mol
Siedepunkt: 98.4
Schmelzpunkt: –90.6 °C
Dichte: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR