Kaliumpermanganat 0.001 mol/l (0.005 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

20118.2700 20118.3700 20118.4700 20118.5400
KRAF20118.2700EA 0 EUR
KRAF20118.2700 KRAF20118.3700 KRAF20118.4700 KRAF20118.5400
Kaliumpermanganat 0.001 mol/l (0.005 N) in wässriger Lösung
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR