Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Überchlorsäure
20127.1700
20127.2700
20127.3700
20127.4700
KRAF20127.1700EA
0
EUR
KRAF20127.1700
KRAF20127.2700
KRAF20127.3700
KRAF20127.4700
Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Perchlorsäure
Formel:
HClO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011325 CAS-Nummer: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 1802 ADR: 8,II |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...