Salpetersäure 25% zA

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Nitric acid solution

20135.4100 20135.3100 20135.5120
KRAF20135.4100EA 108 EUR
KRAF20135.4100 KRAF20135.3100 KRAF20135.5120
Salpetersäure 25% zA
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63.01 g/mol
Siedepunkt: ∼86 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1.2…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR