Natriumthiosulfat 10% aqueous solution zA
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
20164.3000 20164.5000
KRAF20164.3000EA 62.8 EUR
KRAF20164.3000 KRAF20164.5000
Natriumthiosulfat 10% aqueous solution zA
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844