Salpetersäure 0.01 mol/l (0.01 N)

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Nitric acid solution

20169.2000 20169.3000 20169.4000 20169.5020
KRAF20169.2000EA 0 EUR
KRAF20169.2000 KRAF20169.3000 KRAF20169.4000 KRAF20169.5020
Salpetersäure 0.01 mol/l (0.01 N)
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63.01 g/mol
Siedepunkt: 87
Schmelzpunkt: -42
Dichte: 1.51
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR