Aluminiumhydroxid, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

20347.1600 20347.2600 20347.3600 20347.5600
KRAF20347.1600EA 53.4 EUR
KRAF20347.1600 KRAF20347.2600 KRAF20347.3600 KRAF20347.5600
Aluminiumhydroxid, reinst
Aluminiumhydroxid
Formel: Al(OH)₃
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003420
CAS-Nummer: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Merck Index: 12,00355

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR