Schwefelsäure 2 mol/l (4 N) aqueous solution zA

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

20649.3000
KRAF20649.3000EA 83 EUR
KRAF20649.3000
Schwefelsäure 2 mol/l (4 N) aqueous solution zA
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: 10.38
Dichte: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR