5-(4-(Dimethylamino)benzyliden)rhodanin analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
20654.0900
KRAF20654.0900EA
78.3
EUR
KRAF20654.0900
5-(4-(Dimethylamino)benzyliden)rhodanin analytisches Reagens
5-(4-(Dimethylamino)benzyliden)rhodanin
Formel:
C₁₂H₁₂N₂OS₂ |
MDL:
MFCD00064857 CAS-Nummer: 536-17-4 EINECS: 208-625-2 |