Kaliumbromat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

20674.0600 20674.1600
KRAF20674.0600EA 70.2 EUR
KRAF20674.0600 KRAF20674.1600
Kaliumbromat analytisches Reagens
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
Schmelzpunkt: 350 °C
Dichte: 3,218 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07779

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR