Flußsäure 47 - 51% für die Spurenanalyse

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

20697.2000
KRAF20697.2000EA 129 EUR
KRAF20697.2000
Flußsäure 47 - 51% für die Spurenanalyse
Hydrofluoric acid
Formel: HF
Molecular Weight: 20.01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR